Learn More
Sharpsafe™ Contenedor de residuos de 30 l de punzantes infecciosos para incineración
Click to view available options
Color del tapón:
Amarillo semitranslúcido
Naranja semitranslúcido
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- La amplia apertura horizontal garantiza una eliminación fácil de objetos de gran tamaño y permite un llenado proporcionalmente mayor que las aperturas de tipo de alimentación vertical similares
- El gran volumen proporciona una mayor rentabilidad en áreas de uso de gran volumen
- Una tapa semitranslúcida y una línea de llenado visible ayudan a garantizar la seguridad del usuario al indicar claramente cuándo se alcanza la línea de llenado
- La solapa pivotante garantiza una eliminación segura
- La etiqueta en el molde ofrece un seguimiento de auditoría permanente que no se puede eliminar
- Función de cierre temporal y final
- Ensamblaje sencillo de 4 clics
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 30 L |
Certificaciones/conformidad | UN 3291 y BS EN ISO 23907:2012 |
Color del tapón | Naranja semitranslúcido |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 450 x 230 x 415 mm |
Incluye | Tapón |
Para utilizar con (aplicación) | Eliminación de residuos contaminados |