Learn More
3M™ Gafas protectoras de seguridad de policarbonato, Serie 2720
Click to view available options
Tinción de lente:
Gray
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 20
Descripción
Extremadamente ligero y cómodo con un diseño deportivo y moderno.
- Clase óptica 1 para alta claridad óptica
- La lente de policarbonato proporciona una protección fiable contra determinados niveles de radiación UV peligrosa
- Revestimiento antiarañazos para mayor durabilidad y mejor visión
- Revestimiento antiniebla para ayudar a reducir el empañamiento de la lente, especialmente durante trabajos físicos o cuando se usen máscaras parciales
- Ideales para su uso en numerosos entornos, incluidos agricultura, trabajo de montaje, talleres de automoción, construcción, DIY, molienda, laboratorios, ingeniería ligera y carpintería
- Combina bien con las mascarillas desechables 3M™ Aura™ serie 9300+
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 166:2001 |
Revestimiento de lente | Antivaho, Resistente a los arañazos |
Tinción de lente | Ámbar |
Tipo de producto | Gafas de seguridad |
Para utilizar con (aplicación) | Construcción, fabricación de metal, silvicultura |
Color de marco | Azul |
N.° por paquete | 1 por unidad |
Lens Material | Policarbonato |
Título del producto
3M™ Gafas protectoras de seguridad de policarbonato, Serie 2720 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido