Learn More
3M™ Gafas protectoras de seguridad de policarbonato, Serie 2740
Click to view available options
Tinción de lente:
Gris
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Las características y el estilo adicionales aumentan la seguridad, la comodidad y la aceptación del usuario.
- Longitud de varilla ajustable para adaptarse a cada persona
- Excelente resistencia a impactos
- La lente de policarbonato proporciona una protección fiable contra determinados niveles de radiación UV peligrosa
- Revestimiento antiarañazos y antivaho para mayor durabilidad y mejor visión
- Clase óptica 1 para uso prolongado
- Ideales para su uso en numerosos entornos, incluidos agricultura, trabajo de montaje, talleres de automoción, construcción, DIY, molienda, laboratorios, ingeniería ligera y carpintería
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 166:2001 |
Revestimiento de lente | Antivaho, Resistente a los arañazos |
Tinción de lente | Gris |
Tipo de producto | Gafas de seguridad; gafas de seguridad |
Para utilizar con (aplicación) | Construcción, fabricación de metal, silvicultura |
Color de marco | Azul |
N.° por paquete | 1 unidad |
Estilo de patillas | Longitud ajustable, ajuste cómodo |
Lens Material | Policarbonato |