Learn More
3-(1-Pirrolil)-2-tiofenemetanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7032685
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107073-27-8
Fórmula molecular C9H9NOS
Peso molecular (g/mol) 179.237
Número MDL MFCD00052578
Clave InChI SMSUHWYHSLZKHS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pyrrol-1-yl thiophene-2-methanol, 3-1h-pyrrol-1-yl-2-thienyl methanol, 3-pyrrol-1-ylthiophen-2-yl methanol, 3-1h-pyrrol-1-yl thiophen-2-yl methanol, 3-pyrrol-1-yl thiophen-2-yl methanol, 3-1h-pyrrol-1-yl thien-2-yl methanol, 3-pyrrolyl-2-thienyl methan-1-ol, 3-1-pyrrolyl-2-thiophenemethanol, 3-1-pyrrolyl-2-thiophenyl methanol
PubChem CID 342464
Nombre IUPAC (3-pirrol-1-iltiofen-2-il)metanol
SMILES C1=CN(C=C1)C2=C(SC=C2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1-Pyrrolyl)-2-thiophenemethanol
Punto de ebullición 104°C to 108°C (1.5 mmHg)
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.24
Porcentaje de pureza 97%