Learn More
3-(1H-Tetrazol-5-il)fenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7030003
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
CAS: 96859-34-6 | C7H6N4O | 162.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96859-34-6
Fórmula molecular C7H6N4O
Peso molecular (g/mol) 162.15
Número MDL MFCD06797247
Clave InChI IZORRBUQWFSCII-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-1h-tetrazol-5-yl phenol, 5-3-hydroxyphenyl tetrazole, 3-2h-tetrazol-5-yl phenol, 3-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenol, 3-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenol, m-tetrazolylphenol, 3-2h-tetrazol-5-yl-phenol, 5-3-hydroxyphenyl-1h-tetrazole
PubChem CID 13455763
SMILES OC1=CC=CC(=C1)C1=NNN=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1H-Tetrazol-5-yl)phenol
Punto de fusión ∽220°C (decomposition)
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC 3-(2H-tetrazol-5-il)fenol
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.16
Porcentaje de pureza 97%