Learn More
3-(2-Aminoetilamino)propilmetildimetoxisilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7026878
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
CAS: 3069-29-2 | C8H22N2O2Si | 206.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3069-29-2
Fórmula molecular C8H22N2O2Si
Peso molecular (g/mol) 206.36
Número MDL MFCD00054776
Clave InChI MQWFLKHKWJMCEN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-2-aminoethyl-3-aminopropylmethyldimethoxysilane, 3-2-aminoethylamino propyl-dimethoxymethylsilane, 3-2-aminoethylamino propyldimethoxymethylsilane, 3-2-aminoethylamino propylmethyldimethoxysilane, n-3-dimethoxymethylsilyl propyl ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n-3-dimethoxymethylsilyl propyl, n-3-dimethoxy methyl silyl propyl ethane-1,2-diamine, n-2-aminoethyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 1,2-ethanediamine, n1-3-dimethoxymethylsilyl propyl
PubChem CID 76482
Nombre IUPAC N'-[3-[dimetoxi(metil)silil]propil]etano-1,2-diamina
SMILES CO[Si](C)(CCCNCCN)OC
Especificaciones
Punto de ebullición 265°C
Nombre del producto químico o material 3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilane
Cantidad 25 g
Número UN UN2735
Beilstein 2074259
Temperatura de inflamación 90°C (194°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.36
Porcentaje de pureza 97%
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.449
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Densidad 0.968