Learn More
3-(2-Cloro-5-metilfenoxi)piperidina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11429770
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 902837-30-3
Fórmula molecular C12H16ClNO
Peso molecular (g/mol) 225.716
Número MDL MFCD08061103
Clave InChI GRLVAJJXUNOVRA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2-chloro-5-methylphenoxy piperidine, 3-2-chloro-5-methyl-phenoxy-piperidine, 1-chloro-4-methyl-2-3-piperidyloxy benzene
PubChem CID 24212031
Nombre IUPAC 3-(2-cloro-5-metilfenoxi)piperidina
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)Cl)OC2CCCNC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Chloro-5-methylphenoxy)piperidine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.72
Porcentaje de pureza 98%