Learn More
Ácido 3-(2-metil-1,3-dioxolan-2-il)bencenoborónico, 97 %
Código de producto. p-7035568
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 850568-50-2
Fórmula molecular C10H13BO4
Peso molecular (g/mol) 208.02
Número MDL MFCD04973736
Clave InChI NSDRSKQWUQJUAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl phenylboronic acid, 3-2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl phenyl boronic acid, 2-3-boronobenzene-2-methyl-1,3-dioxolane, 2-3-boronophenyl-2-methyl-1,3-dioxolane, 3-2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl benzeneboronic acid, 3-boronoacetophenone ethylene acetal, boronic acid,b-3-2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl phenyl
PubChem CID 3674880
Nombre IUPAC ácido [3-(2-metil-1,3-dioxolan-2-il)fenil]borónico
SMILES CC1(OCCO1)C1=CC=CC(=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 100°C to 104°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.02
Porcentaje de pureza 97%