Learn More
3,3,5,5-Tetrametilciclohexanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10370904 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
Imballaggio:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
50 ml
CAS: 14376-79-5 | C10H18O | 154.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14376-79-5
Formula molecolare C10H18O
Molecular Weight (g/mol) 154.25
Numero MDL MFCD00001640
InChI Key OQJMHUOCLRCSED-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,3,5,5-tetramethylcyclohexanone, cyclohexanone, 3,3,5,5-tetramethyl, 3,3,5,5-tetramethyl cyclohexanone, cyclohexanone,3,3,5,5-tetramethyl, acmc-1c4rg, 3,5,5-tetramethylcyclohexanone, cyclohexanone,3,5,5-tetramethyl, 3,3,5,5-tetramethyl-cyclohexanone, 3,3,5,5-tetramethyl-1-cyclohexanone, 3,3,5,5-tetramethyl-cyclohexan-1-one
PubChem CID 84399
IUPAC Name 3,3,5,5-tetrametilciclohexan-1-ona
SMILES CC1(CC(=O)CC(C1)(C)C)C
Especificaciones
Materiale o nome chimico 3,3,5,5-Tetramethylcyclohexanone
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 11°C to 12°C
Colore De incoloro a amarillo
Densità 0.8954g/mL
Punti di ebollizione 200°C to 203°C
Punto d'infiammabilità 73°C
Spettro a infrarossi Auténtico
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Frasco de vidrio
Formula lineare (CH3)4C6H6(=O)
Indice di rifrazione 1.4510 to 1.453
Quantità 50 mL
Beilstein 07, IV, 89
Gravità specifica 0.8954
Peso formulazione 154.25
Percent Purity 98%
Forma fisica Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • 3,3,5,5-Tetramethylcyclohexanone