Learn More
3-(3-Bromofenoxi)-N,N-dimetilpropilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10402844
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
CAS 912569-57-4
Fórmula molecular C11H16BrNO
Peso molecular (g/mol) 258.159
Número MDL MFCD03718729
Clave InChI FMYWALTVPROHIA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-3-bromophenoxy-n,n-dimethylpropylamine, 3-3-bromophenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine, 3-3-bromophenoxy propyl dimethylamine
PubChem CID 2183561
Nombre IUPAC 3-(3-bromofenoxi)-N,N-dimetilpropan-1-amina
SMILES CN(C)CCCOC1=CC(=CC=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3-Bromophenoxy)-N, N-dimethylpropylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.16
Porcentaje de pureza 97%