Learn More
Yoduro de 3,3'-di-n-propiltiacarbocianina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7031353
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53336-12-2
Fórmula molecular C23H25IN2S2
Peso molecular (g/mol) 520.49
Número MDL MFCD00013340
Clave InChI JGTCEHAVVINOPG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 3,3'-dipropylthiacarbocyanine iodide, 3-propyl-2-3-3-propyl-2 3h benzothiazolylidene-1-propenyl benzothiazolium iodide, 3-propyl-2-1e,3z-3-3-propylbenzo d thiazol-2 3h-ylidene prop-1-en-1-yl benzo d thiazol-3-ium iodide
PubChem CID 57369736
SMILES [I-].CCCN1C(SC2=CC=CC=C12)=CC=CC1=[N+](CCC)C2=CC=CC=C2S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3'-Di-n-propylthiacarbocyanine iodide
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC 3-propyl-2-[3-(3-propyl-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-ylidene)prop-1-en-1-yl]-1,3-benzothiazol-3-ium iodide
Formula Weight (peso de la fórmula) 520.5
Porcentaje de pureza 96%