Learn More
3-(3-Metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)piperidina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11449580
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21767-12-4
Fórmula molecular C11H15NO2
Peso molecular (g/mol) 193.246
Número MDL MFCD07801211
Clave InChI RLANOFAQNVDAQD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2-methoxyphenoxy pyrrolidine, 3-2-methoxy-phenoxy-pyrrolidine, s-3-2-methoxyphenoxy pyrrolidine, acmc-20apfb, 3-o-methoxyphenoxypyrrolidine, 3-2-methoxyphenoxy-pyrrolidine, pyrrolidine,3-2-methoxyphenoxy-, 3s
PubChem CID 14497355
Nombre IUPAC 3-(2-metoxifenoxi)pirrolidina
SMILES COC1=CC=CC=C1OC2CCNC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.21
Porcentaje de pureza 98%