Learn More
3-(3-Piperidiniloxi)benzonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429680
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 902836-93-5
Fórmula molecular C12H14N2O
Peso molecular (g/mol) 202.257
Número MDL MFCD08061079
Clave InChI OSURJDMYHKQISX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-3-piperidinyloxy benzonitrile, 3-piperidin-3-yloxy benzonitrile, 3-piperidin-3-yl-oxy benzonitrile, 3-3-piperidyloxy benzenecarbonitrile, 3-piperidin-3-yl oxy benzonitrile
PubChem CID 22309128
Nombre IUPAC 3-piperidin-3-iloxibenzonitrilo
SMILES C1CC(CNC1)OC2=CC=CC(=C2)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3-Piperidinyloxy)benzonitrile
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.26
Porcentaje de pureza 99%