Learn More
Bromuro de 3-(4,5-dimetil-2-tazolil)-2,5-difenil-2H-tetrazolio, ∽ 98 %, MP Biomedicals™
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-(4, 5-Dimethyl-2-thazolyl)-2, 5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide |
Color | Naranja-amarillo |
Cantidad | 10 g |
Nombre IUPAC | 2-(3,5-difeniltetrazol-2-io-2-il)-4,5-dimetil-1,3-tiazol; bromuro |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 414.32 |
Porcentaje de pureza | ∼98% |
Forma física | Polvo cristalino |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 3-(4,5-Dimethylthiazolyl-2)-2,5-diphenyl Tetrazolium Bromide
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: 3-(4,5-Dimethylthiazolyl-2)-2,5-diphenylTetrazolium