Learn More
3,4,5-Trifluorofenol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7027170
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99627-05-1
Fórmula molecular C6H3F3O
Peso molecular (g/mol) 148.084
Número MDL MFCD00042427
Clave InChI ZRTWIJKGTUGZJY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenol, 3,4,5-trifluoro, 3,4,5-trifluoro-phenol, pubchem2316, 3,4,5-trifluoropheno, acmc-209sdi, ksc486m6r, 3 , 4 , 5-trifluorophenol, phenol, 3,4,5-trifluoro-9ci, 3,4,5-trifluorophenol
PubChem CID 2777943
Nombre IUPAC 3,4,5-Trifluorofenol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,5-Trifluorophenol
Punto de fusión 52°C to 56°C
Punto de ebullición 177°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Beilstein 8830884
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.09
Porcentaje de pureza 97%