Learn More
Hidrato de 3,4,5-trihidroxibenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7024500
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
CAS: 13677-79-7 | C7H6O4 | 154.12 g/mol
3,4,5-trihydroxybenzaldehyde from Geum japonicum has dual inhibitory effect on matrix metalloproteinase 9; inhibition of gelatinoytic activity as well as MMP-9 expression in TNF-α induced HASMC.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,4,5-trihidroxibenzaldehído de Geum japonicum tiene doble efecto inhibitorio sobre la metaloproteinasa de matriz 9; inhibición de la actividad gelatinótica, así como la expresión de MMP-9 en células HASMC inducidas por TNF-α.
Solubilidad
Soluble en DMSO y metanol.
Notas
Sensible al aire. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13677-79-7
Fórmula molecular C7H6O4
Peso molecular (g/mol) 154.12
Número MDL MFCD00003371
Clave InChI RGZHEOWNTDJLAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo gallaldehyde, benzaldehyde, 3,4,5-trihydroxy, pyrogallol-5-carboxaldehyde, 3,4,5-trihydroxy benzaldehyde, pubchem21300, 3,4,5-trihydroxybenz, acmc-209c9s, 3,4,5-trihydroxybenzaldhyde, 3,4,5-trihydroxy-benzaldehyde, 3,4,5-tris oxidanyl benzaldehyde
PubChem CID 83651
Nombre IUPAC 3,4,5-Trihidroxibenzaldehído
SMILES OC1=CC(C=O)=CC(O)=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde hydrate
Punto de fusión ∼212°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 2091654
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in DMSO and Methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.12 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%