Learn More
Ácido 3,4,5-trihidroxibenzoico, anhidro, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 149-91-7 | C7H6O5 | 170.12 g/mol
93.90€ - 340.00€
CAS | 149-91-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H6O5 |
Peso molecular (g/mol) | 170.12 |
Número MDL | MFCD00002510 |
Clave InChI | LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | gallic acid, gallate, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy, gallic acid, tech., galop, pyrogallol-5-carboxylic acid, kyselina gallova, 3,4,5-trihydroxybenzoate, ccris 5523, kyselina gallova czech |
PubChem CID | 370 |
ChEBI | CHEBI:30778 |
Nombre IUPAC | ácido 3,4,5-trihidroxibenzoico |
SMILES | OC(=O)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11451347
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24887.30 |
250 g |
93.90€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11441347
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24887.0B |
1000 g |
340.00€
1000 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Organic acid is used as a standard for determining phenols in the Folin-Ciocalteau assay3,4,5-Trihydroxybenzoic acid is used as a cyclooxygease inhibitor substance, which is found in plants. In analytical chemistry, it is used as a standard to determine phenol content in various analytes. It acts as a starting material for the preparation of psychedelic alkaloid mescaline. Further, it is used to produce polyesters based on phloretic acid and gallic acid. In addition to this, it is used in the preparation of its esters such as methyl gallate, ethyl gallate, propyl gallate, octyl gallate and doceyl gallate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl ácido orgánico se utiliza como patrón para determinar los fenoles en el ensayo Folin-Ciocalteau3,4,5. El ácido trihidroxibenzoico se utiliza como sustancia inhibidora de la ciclooxigenasa, que se encuentra en las plantas. En la química analítica, se utiliza como estándar para determinar el contenido de fenol en diversos analitos. Actúa como material de partida para la preparación del alcaloide psicodélico mescalina. Además, se utiliza para producir poliésteres a base de ácido clorótico y ácido gálico. También se utiliza en la preparación de sus ésteres, como el galato de metilo, el galato de etilo, el galato de propilo, el galato de octilo y el galato de doceilo.
Solubilidad
soluble en agua, alcohol, éter, glicerol y acetona. Insoluble en benceno, cloroformo y éter de petróleo.
Notas
Higroscópico. Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, anhídridos ácidos, cloruros ácidos, metales.
149-91-7 | |
170.12 | |
LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-N | |
370 | |
ácido 3,4,5-trihidroxibenzoico |
C7H6O5 | |
MFCD00002510 | |
gallic acid, gallate, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy, gallic acid, tech., galop, pyrogallol-5-carboxylic acid, kyselina gallova, 3,4,5-trihydroxybenzoate, ccris 5523, kyselina gallova czech | |
CHEBI:30778 | |
OC(=O)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1 |
Especificaciones
3,4,5-Trihydroxybenzoic acid | |
149-91-7 | |
1694 | |
MFCD00002510 | |
Higroscópico; sensible a la luz | |
gallic acid, gallate, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy, gallic acid, tech., galop, pyrogallol-5-carboxylic acid, kyselina gallova, 3,4,5-trihydroxybenzoate, ccris 5523, kyselina gallova czech | |
LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-N | |
ácido 3,4,5-trihidroxibenzoico | |
370 | |
170.12 |
anhydrous | |
∼251°C (decomposition) | |
C7H6O5 | |
2050274 | |
144345 | |
Soluble in water,alcohol,ether,glycerol and acetone. Insoluble in benzene,chloroform and petroleum ether. | |
OC(=O)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1 | |
170.12 | |
CHEBI:30778 | |
0.99 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 205-749-9
missing translation for 'rtecsNumber' : LW7525000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes