Learn More
3,4,5-trimetoxianilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10225240 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 24313-88-0 | C9H13NO3 | 183.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24313-88-0
Fórmula molecular C9H13NO3
Peso molecular (g/mol) 183.21
Número MDL MFCD00008393
Clave InChI XEFRNCLPPFDWAC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxy aniline, 3,4,5-trimethoxybenzenamine, 3,4,5-trimethoxy-phenylamine, 3,4,5-trimethoxyphenylamine, 3,5-trimethoxyaniline, 3,4,5-trimethoxyanilin, acmc-1cdy7, intermediates-zcf02654, 3,4,5-trimethoxyaniline
PubChem CID 32285
Nombre IUPAC 3,4,5-trimetoxianilina
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4, 5-Trimethoxyaniline
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 110.0°C to 113.0°C
Color Rosa
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)3C6H2NH2
Cantidad 25 g
Beilstein 13, 826
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4,5-Trimethoxyaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.