Learn More
Ácido 3,4,5-trimetoxibencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7046602
1 g, 1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
CAS: 182163-96-8 | C9H13BO5 | 212.008 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 182163-96-8
Fórmula molecular C9H13BO5
Peso molecular (g/mol) 212.008
Número MDL MFCD01075676
Clave InChI RULQUTYJXDLRFL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4,5-trimethoxybenzeneboronic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl boronic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl boranediol, 3,4,5-trimethoxylphenylboronic acid, boronic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl, pubchem7894, acmc-1c5iu, ksc174i9j, 3,4,5-trimethoxy phenylboronic acid
PubChem CID 2734390
Nombre IUPAC ácido (3,4,5-trimetoxifenil)borónico
SMILES B(C1=CC(=C(C(=C1)OC)OC)OC)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,5-Trimethoxybenzeneboronic acid
Punto de fusión ∼245°C
Cantidad 1 g
Beilstein 8205051
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.01
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido 3,4,5-trimetoxibencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >