Learn More
3-(4-Bromofenil)-4-(3,4-diclorofenil)-5-metil-4H-1,2,4-triazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7040832
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1421261-47-3
Fórmula molecular C15H10BrCl2N3
Peso molecular (g/mol) 383.07
Número MDL MFCD22683144
Clave InChI YHMKSEQFQPFOLL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-bromophenyl-4-3,4-dichlorophenyl-5-methyl-1,2,4-triazole, 3-4-bromophenyl-4-3,4-dichlorophenyl-5-methyl-4h-1,2,4-triazole
PubChem CID 97030413
Nombre IUPAC 3-(4-bromofenil)-4-(3,4-diclorofenil)-5-metil-1,2,4-triazol
SMILES CC1=NN=C(N1C2=CC(=C(C=C2)Cl)Cl)C3=CC=C(C=C3)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Bromophenyl)-4-(3,4-dichlorophenyl)-5-methyl-4H-1,2,4-triazole
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.07
Porcentaje de pureza 97%