Learn More
Ácido 3-(4-clorobenzoil)propiónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7024403
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3984-34-7
Fórmula molecular C10H9ClO3
Peso molecular (g/mol) 212.63
Número MDL MFCD00002794
Clave InChI AHVASTJJVAYFPY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-chlorophenyl-4-oxobutanoic acid, 3-4-chlorobenzoyl propionic acid, 4-4-chloro-phenyl-4-oxo-butyric acid, 3-4-chlorobenzoyl propanoic acid, 3-p-chlorobenzoyl propionic acid, 4-4-chlorophenyl-4-oxobutanoicacid, maybridge1_006214, ncistruc1_000312, ncistruc2_000239, asischem d51605
PubChem CID 77604
Nombre IUPAC Ácido 4-(4-clorofenil)-4-oxobutanoico
SMILES OC(=O)CCC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Chlorobenzoyl)propionic acid
Punto de fusión 128°C to 130°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2104409
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.63
Porcentaje de pureza 98%