Learn More
3-(4-Clorofenoxi)piperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7033768
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
CAS: 384346-27-4 | C11H14ClNO | 211.689 g/mol
It is employed as intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermedio en la industria farmacéutica.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 384346-27-4
Fórmula molecular C11H14ClNO
Peso molecular (g/mol) 211.689
Número MDL MFCD08061075
Clave InChI OXELOOCWZRBKSV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-chlorophenoxy piperidine, 3-4-chloro-phenoxy-piperidine, acmc-20ankc, piperidine,3-4-chlorophenoxy, 4-chloro-1-3-piperidyloxy benzene
PubChem CID 3865138
Nombre IUPAC 3-(4-clorofenoxi)piperidina
SMILES C1CC(CNC1)OC2=CC=C(C=C2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Chlorophenoxy)piperidine
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.69
Porcentaje de pureza 97%