Learn More
3-[(4-Clorofenilsulfonil)metil]benzamidoxima, Alfa Aesar™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-[(4-Chlorophenylsulfonyl)methyl]benzamidoxime |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 324.79 |