Learn More
3,4-Dibromotiofeno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408773
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
CAS: 3141-26-2 | C4H2Br2S | 241.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3141-26-2
Fórmula molecular C4H2Br2S
Peso molecular (g/mol) 241.93
Número MDL MFCD00005465
Clave InChI VGKLVWTVCUDISO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18452
Nombre IUPAC 3,4-dibromotiofeno
SMILES BrC1=CSC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dibromothiophene
Punto de fusión 4°C to 5°C
Densidad 2.188
Punto de ebullición 221°C to 222°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.64
Cantidad 25 g
Beilstein 107642
Sinónimo thiophene, 3,4-dibromo, 3,4-dibromo-thiophene, pubchem5510, thiophene,4-dibromo, 3, 4-dibromothiophene, acmc-1clwy, 3,4-bis bromanyl thiophene, ksc224a6j, 3,4-dibromothiophene, bidd:gt0493
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.94
Porcentaje de pureza ≥98%