Learn More
3,4-Dicloroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349539
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
250 g
2500 g
50 g
500 g
CAS: 95-76-1 | C6H5Cl2N | 162.013 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-76-1
Formula molecolare C6H5Cl2N
Molecular Weight (g/mol) 162.013
Numero MDL MFCD00007768
InChI Key SDYWXFYBZPNOFX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-dichlorobenzenamine, 3,4-dichloraniline, 3,4-dichloranilin, 4,5-dichloroaniline, benzenamine, 3,4-dichloro, 1-amino-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dca, 3,4-dichlorophenylamine, aniline, 3,4-dichloro, m,p-dichloroaniline
PubChem CID 7257
ChEBI CHEBI:16767
IUPAC Name 3,4-dicloroanilina
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)Cl)Cl
Especificaciones
Materiale o nome chimico 3,4-Dichloroaniline
Punto di fusione 70°C to 73°C
Punti di ebollizione 272°C
Punto d'infiammabilità 135°C (275°F)
Quantità 250 g
Numero UN UN3442
Beilstein 636837
Indice di Merck 14,3054
Peso formulazione 162.02
Percent Purity 98%