Learn More
3,4-Diclorobenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11409463
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6574-99-8
Fórmula molecular C7H3Cl2N
Peso molecular (g/mol) 172.008
Número MDL MFCD00016379
Clave InChI KUWBYWUSERRVQP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 81051
Nombre IUPAC 3,4-diclorobenzonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1C#N)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dichlorobenzonitrile
Punto de fusión 69°C to 74°C
Cantidad 100 g
Número UN UN3439
Beilstein 2326352
Sinónimo benzonitrile, 3,4-dichloro, 3,4-dichloro benzonitrile, 3.4-dichlorobenzonitrile, 3, 4-dichlorobenzonitrile, 3,4-dichlorobenzenecarbonitrile, 3,4-dichloro-benzonitrile, pubchem3688, acmc-1b9ly, 3,4-dichlorobenzonitrile, buttpark 87\02-72
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.01
Porcentaje de pureza 97%