Learn More
3,4-Diclorobenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3,4-Dichlorobenzonitrile |
Punto de fusión | 69°C to 74°C |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN3439 |
Beilstein | 2326352 |
Sinónimo | benzonitrile, 3,4-dichloro, 3,4-dichloro benzonitrile, 3.4-dichlorobenzonitrile, 3, 4-dichlorobenzonitrile, 3,4-dichlorobenzenecarbonitrile, 3,4-dichloro-benzonitrile, pubchem3688, acmc-1b9ly, 3,4-dichlorobenzonitrile, buttpark 87\02-72 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.01 |
Porcentaje de pureza | 97% |