Learn More
Mercaptano de 3,4-diclorobencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Descripción
Reatant in the synthesis of substituted pyridazines. 3,4-Dichlorobenzyl mercaptan helps to improve the semiconductor morphologies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo en la síntesis de piridazinas sustituidas. El mercaptano de 3,4-diclorobencil ayuda a mejorar las morfologías de los semiconductores.
Solubilidad
Difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con los agentes oxidantes. Garantiza una buena ventilación.
Reactivo en la síntesis de piridazinas sustituidas. El mercaptano de 3,4-diclorobencil ayuda a mejorar las morfologías de los semiconductores.
Solubilidad
Difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con los agentes oxidantes. Garantiza una buena ventilación.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3,4-Dichlorobenzyl mercaptan |
Densidad | 1.362 |
Punto de ebullición | 152°C to 153°C (12 mmHg) |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Índice de refracción | 1.607 |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN2810 |
Beilstein | 3237473 |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Información de solubilidad | Difficult to mix in water. |