Learn More
Bromuro de 3,4-diclorofenilmagnesio, solución de 0,5 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10492780 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
50 ml
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dichlorophenylmagnesium bromide
CAS 79175-35-2, 109-99-9
% mín. CAS 10.21, 87.24
Color Amarillo a marrón
% máx. CAS 12.77, 89.79
Densidad 0.9800g/mL
Punto de ebullición 65.0°C
Cantidad 50 mL
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Forma física Líquido
Gravedad específica 0.98
Fórmula molecular C6H3BrCl2Mg
Número MDL MFCD01319891
Sinónimo 3,4-dichlorophenylmagnesium bromide, bromo 3,4-dichlorophenyl magnesium, 3,4-dichlorophenylmagnesium bromide solution, 3,4-dichlorphenylmagnesiumbromid, irrosodeqhizev-uhfffaoysa-m, 3,4-dichlorophenyl magnesium bromide, 3,4-dichlorophenyl-magnesium bromide, 3,4-dichlorophenylmagnesium bromide, 0.50m in 2-methf, 3,4-dichlorophenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, grignard reagent
Clave InChI IRROSODEQHIZEV-UHFFFAOYSA-M
SMILES ClC1=CC=C([Mg]Br)C=C1Cl
Nombre IUPAC magnesio;1,2-diclorobenceno-5-uro;bromuro
Peso molecular (g/mol) 250.20
PubChem CID 11043147
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.2
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Dichlorophenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.