Learn More
3,4-Difluoro-4'-(4-etilciclohexil)bifenilo, 97 %, Thermo Scientific™
59.55€ - 232.00€
CAS | 134412-18-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C20H22F2 |
Peso molecular (g/mol) | 300.39 |
Número MDL | MFCD12828121 |
Clave InChI | TYZNCUASDJPXMP-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 3,4-difluoro-4'-4-ethylcyclohexyl biphenyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-ethylcyclohexyl biphenyl, 4'-4-ethylcyclohexyl-3,4-difluoro-1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4/'-4-ethylcyclohexyl biphenyl, 1-3,4-difluorophenyl-4-4-ethylcyclohexyl benzene, 4-4-4-ethylcyclohexyl phenyl-1,2-difluorobenzene, 1,1'-biphenyl, 4'-4-ethylcyclohexyl-3,4-difluoro, 4'-4alpha-ethylcyclohexane-1beta-yl-3,4-difluorobiphenyl, 4-4-ethylcyclohexyl-3',4'-difluoro-1,1'-biphenyl # |
PubChem CID | 612308 |
SMILES | CCC1CCC(CC1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC(F)=C(F)C=C1 |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
134412-18-3 | |
300.39 | |
TYZNCUASDJPXMP-UHFFFAOYSA-N | |
612308 |
C20H22F2 | |
MFCD12828121 | |
3,4-difluoro-4'-4-ethylcyclohexyl biphenyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-ethylcyclohexyl biphenyl, 4'-4-ethylcyclohexyl-3,4-difluoro-1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4/'-4-ethylcyclohexyl biphenyl, 1-3,4-difluorophenyl-4-4-ethylcyclohexyl benzene, 4-4-4-ethylcyclohexyl phenyl-1,2-difluorobenzene, 1,1'-biphenyl, 4'-4-ethylcyclohexyl-3,4-difluoro, 4'-4alpha-ethylcyclohexane-1beta-yl-3,4-difluorobiphenyl, 4-4-ethylcyclohexyl-3',4'-difluoro-1,1'-biphenyl # | |
CCC1CCC(CC1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC(F)=C(F)C=C1 |
Especificaciones
3,4-Difluoro-4'-(4-ethylcyclohexyl)biphenyl | |
68°C to 69°C | |
MFCD12828121 | |
TYZNCUASDJPXMP-UHFFFAOYSA-N | |
4'-(4-etilciclohexil)-3,4-difluoro-1,1'-bifenilo | |
612308 | |
97% |
134412-18-3 | |
C20H22F2 | |
3,4-difluoro-4'-4-ethylcyclohexyl biphenyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-ethylcyclohexyl biphenyl, 4'-4-ethylcyclohexyl-3,4-difluoro-1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4/'-4-ethylcyclohexyl biphenyl, 1-3,4-difluorophenyl-4-4-ethylcyclohexyl benzene, 4-4-4-ethylcyclohexyl phenyl-1,2-difluorobenzene, 1,1'-biphenyl, 4'-4-ethylcyclohexyl-3,4-difluoro, 4'-4alpha-ethylcyclohexane-1beta-yl-3,4-difluorobiphenyl, 4-4-ethylcyclohexyl-3',4'-difluoro-1,1'-biphenyl # | |
CCC1CCC(CC1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC(F)=C(F)C=C1 | |
300.39 | |
300.39 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes