Learn More
Ácido 3,4-dihidroxibenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 99-50-3 | C7H6O4 | 154.121 g/mol
44.10€ - 502.00€
CAS | 99-50-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H6O4 |
Peso molecular (g/mol) | 154.121 |
Número MDL | MFCD00002509 |
Clave InChI | YQUVCSBJEUQKSH-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | protocatechuic acid, 4-carboxy-1,2-dihydroxybenzene, protocatehuic acid, benzoic acid, 3,4-dihydroxy, protocatechuate, 4,5-dihydroxybenzoic acid, 3,4-dihydroxybenzoicacid, unii-36r5qj8l4b, ccris 6291, chembl37537 |
PubChem CID | 72 |
ChEBI | CHEBI:36062 |
Nombre IUPAC | ácido 3,4-dihidroxibenzoico |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)O)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11486926
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24016.14 |
25 g |
44.10€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11496926
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24016.22 |
100 g |
131.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11406936
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24016.36 |
500 g |
502.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Description
3,4-Dihydroxybenzoic acid is a metabolite of polyphenols such as phloretin and quercetin. It is also a phenolic acid antioxidant present in fruits, vegetables and nuts. Further, it is found to be an efficacious chemopreventive agent in several carcinogenesis models. In addition to this, it acts as an anti-inflammatory agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl ácido 3,4-dihidroxibenzoico es un metabolito de polifenoles como la floretina y la quercetina. También es un antioxidante de ácido fenólico presente en frutas, verduras y frutos secos. Además, se ha determinado que es un agente quimiopreventivo eficaz en varios modelos de carcinogénesis. Asimismo, actúa como agente antinflamatorio.
Solubilidad
Soluble en alcohol caliente y éter. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
Chemical Identifiers
99-50-3 | |
154.121 | |
YQUVCSBJEUQKSH-UHFFFAOYSA-N | |
72 | |
ácido 3,4-dihidroxibenzoico |
C7H6O4 | |
MFCD00002509 | |
protocatechuic acid, 4-carboxy-1,2-dihydroxybenzene, protocatehuic acid, benzoic acid, 3,4-dihydroxy, protocatechuate, 4,5-dihydroxybenzoic acid, 3,4-dihydroxybenzoicacid, unii-36r5qj8l4b, ccris 6291, chembl37537 | |
CHEBI:36062 | |
C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)O)O |
Specifications
3,4-Dihydroxybenzoic acid | |
∼202°C (decomposition) | |
MFCD00002509 | |
14,7894 | |
Soluble in hot alcohol and ether. Slightly soluble in water. | |
C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)O)O | |
154.121 | |
CHEBI:36062 | |
97% |
99-50-3 | |
C7H6O4 | |
1448841 | |
protocatechuic acid, 4-carboxy-1,2-dihydroxybenzene, protocatehuic acid, benzoic acid, 3,4-dihydroxy, protocatechuate, 4,5-dihydroxybenzoic acid, 3,4-dihydroxybenzoicacid, unii-36r5qj8l4b, ccris 6291, chembl37537 | |
YQUVCSBJEUQKSH-UHFFFAOYSA-N | |
ácido 3,4-dihidroxibenzoico | |
72 | |
154.12 |
Safety and Handling
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335-H500.
missing translation for 'einecsNumber' : 202-760-0
missing translation for 'rtecsNumber' : UL0560000.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- 3,4-Dihydroxybenzoic acid
Signal Word
- Atención
Hazard Category
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contém: 3,4-Dihydroxybenzoicacid