Learn More
Alcohol 3,4-dimetoxifenetílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
59.35€ - 235.00€
CAS | 7417-21-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H14O3 |
Peso molecular (g/mol) | 182.22 |
Número MDL | MFCD00002894 |
Clave InChI | SRQAJMUHZROVHW-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 3,4-dimethoxyphenethyl alcohol, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethanol, 3,4-dimethoxyphenethylalcohol, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethan-1-ol, 3,4-dimethoxyphenethanol, homoveratryl alcohol, benzeneethanol, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxybenzeneethanol, 3,4-dimethoxy-.beta.-phenethyl alcohol, 1-2-hydroxyethyl-3,4-dimethoxybenzene |
PubChem CID | 81911 |
Nombre IUPAC | 2-(3,4-dimetoxifenil)etanol |
SMILES | COC1=CC=C(CCO)C=C1OC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10562401
|
Thermo Scientific Acros
189000100 |
10 g | Frasco de vidrio |
59.35€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10591564
|
Thermo Scientific Acros
189000500 |
50 g | Frasco de vidrio | N/A | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
7417-21-2 | |
182.22 | |
SRQAJMUHZROVHW-UHFFFAOYSA-N | |
81911 | |
COC1=CC=C(CCO)C=C1OC |
C10H14O3 | |
MFCD00002894 | |
3,4-dimethoxyphenethyl alcohol, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethanol, 3,4-dimethoxyphenethylalcohol, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethan-1-ol, 3,4-dimethoxyphenethanol, homoveratryl alcohol, benzeneethanol, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxybenzeneethanol, 3,4-dimethoxy-.beta.-phenethyl alcohol, 1-2-hydroxyethyl-3,4-dimethoxybenzene | |
2-(3,4-dimetoxifenil)etanol |
Especificaciones
3,4-Dimethoxyphenethyl alcohol | |
97.5 | |
44°C to 48°C | |
172°C to 174°C (17.0 mmHg) | |
Auténtico | |
C10H14O3 | |
MFCD00002894 | |
3,4-dimethoxyphenethyl alcohol, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethanol, 3,4-dimethoxyphenethylalcohol, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethan-1-ol, 3,4-dimethoxyphenethanol, homoveratryl alcohol, benzeneethanol, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxybenzeneethanol, 3,4-dimethoxy-.beta.-phenethyl alcohol, 1-2-hydroxyethyl-3,4-dimethoxybenzene | |
COC1=CC=C(CCO)C=C1OC | |
182.22 | |
182.22 | |
Polvo cristalino |
7417-21-2 | |
100.0 | |
Amarillo | |
>110°C | |
97.5% min. (GC) | |
(CH3O)2C6H3CH2CH2OH | |
06, III, 6333 | |
SRQAJMUHZROVHW-UHFFFAOYSA-N | |
2-(3,4-dimetoxifenil)etanol | |
81911 | |
98% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-032-5
Nombre del producto
- 3,4-Dimethoxyphenethyl alcohol