Learn More
3,4-Etilendioxitiofeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7037730
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
CAS: 126213-50-1 | C6H6O2S | 142.172 g/mol
3,4-Ethylenedioxythiophene is used as a monomer to synthesize the conductive polymers and used as a reductant in the one-pot synthesis of gold nanoparticles from chloroauric acid, as starting material used in palladium-catalyzed mono and bis-arylation reactions and in the synthesis of conjugated polymers and copolymers, with potential optical applications. It is also used in redox activity, electroactivity and conductivity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,4-etilendioxitiofeno se utiliza como monómero para sintetizar los polímeros conductores y como reductor en la síntesis en un recipiente de nanopartículas de oro a partir de ácido cloroáurico, como material de partida utilizado en las reacciones de mono-arilación y bis-arilación catalizadas por paladio, y en la síntesis de polímeros y copolímeros conjugados, con posibles aplicaciones ópticas. También se utiliza en la actividad de redox, la electroactividad y la conductividad.
Solubilidad
Inmsicible con agua. Miscible con alcohol y éter.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126213-50-1
Fórmula molecular C6H6O2S
Peso molecular (g/mol) 142.172
Número MDL MFCD02093622
Clave InChI GKWLILHTTGWKLQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-ethylenedioxythiophene, 2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine, edot, 3,4-ethylenedioxy thiophene, thieno 3,4-b-1,4-dioxin, 2,3-dihydro, 2,3-dihydrothieno 3,4-b-1,4-dioxin, 2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxine, 2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxane
PubChem CID 4421864
Nombre IUPAC 2,3-dihidrotieno[3,4-b][1,4]dioxina
SMILES C1COC2=CSC=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Ethylenedioxythiophene
Densidad 1.331
Punto de ebullición 193°C
Temperatura de inflamación 104°C (219°F)
Índice de refracción 1.5765
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Información de solubilidad Immsicible with water. Miscible with alcohol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.17
Porcentaje de pureza 97%