Learn More
Cloruro de 3-(4-metoxifenil)propionilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Descripción
3-(4-Methoxyphenyl)propionyl chloride is an important raw material and intermediate used in pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro 3-(4-metoxifenil)propionil es una importante materia prima y un intermedio utilizado en los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible al aire y a la humedad.& Proteger de la humedad y el agua. Almacenar bajo gas inerte seco lejos de agentes oxidantes y humedad. Incompatible con las bases.
El cloruro 3-(4-metoxifenil)propionil es una importante materia prima y un intermedio utilizado en los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible al aire y a la humedad.& Proteger de la humedad y el agua. Almacenar bajo gas inerte seco lejos de agentes oxidantes y humedad. Incompatible con las bases.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-(4-Methoxyphenyl)propionyl chloride |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN3265 |
Sensibilidad | Air and moisture sensitive |
Información de solubilidad | Reacts with water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.65 |
Porcentaje de pureza | 99% |