Learn More
Ácido 3-(4-metilbenzoil)propiónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7080665
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
CAS: 4619-20-9 | C11H12O3 | 192.214 g/mol
3-(4-Methylbenzoyl)propionic acid can be used as an intermediate in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-(4-metilbenzoil)propiónico puede usarse como intermedio en el campo agroquímico, farmacéutico y de colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con bases y agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4619-20-9
Fórmula molecular C11H12O3
Peso molecular (g/mol) 192.214
Número MDL MFCD00020541
Clave InChI OEEUWZITKKSXAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-methylbenzoyl propionic acid, 4-oxo-4-p-tolyl butanoic acid, 4-4-methylphenyl-4-oxobutanoic acid, 4-4-methylphenyl-4-oxobutyric acid, 4-oxo-4-4-tolyl butyric acid, 4-oxo-4-p-tolylbutyric acid, 4-oxo-4-p-tolylbutanoic acid, 3-4-methylbenzoyl-propionic acid, acmc-1aooh, benzenebutanoic acid, 4-methyl-gamma-oxo
PubChem CID 244162
Nombre IUPAC ácido 4-(4-metilfenil)-4-oxobutanoico
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3- (4-Methylbenzoyl)propionic acid
Punto de fusión 124°C to 128°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2099653
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.22
Porcentaje de pureza 98%