Learn More
3',5'-Di-terc-butil-4'-hidroxiacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 14035-33-7 | C16H24O2 | 248.37 g/mol
88.15€ - 358.00€
CAS | 14035-33-7 |
---|---|
Formula molecolare | C16H24O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 248.37 |
Numero MDL | MFCD00017520 |
InChI Key | WGJPGMJLARWHRK-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | 1-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl ethanone, 1-3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl ethanone, 1-3,5-di tert-butyl-4-hydroxyphenyl ethan-1-one, 3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyacetophenone, 1-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxyphenyl, 1-3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxyphenyl ethanone, 1-acetyl-3,5-bis tert-butyl-4-hydroxybenzene, cbmicro_019190 |
PubChem CID | 616296 |
IUPAC Name | 1-(3,5-diterc-butil-4-hidroxifenil)etanona |
SMILES | CC(=O)C1=CC(=C(O)C(=C1)C(C)(C)C)C(C)(C)C |
Código de producto | Marca | Quantità | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantità | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11420663
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12722.06 |
5 g |
88.15€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11430663
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12722.14 |
25 g |
358.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
14035-33-7 | |
248.37 | |
WGJPGMJLARWHRK-UHFFFAOYSA-N | |
616296 | |
CC(=O)C1=CC(=C(O)C(=C1)C(C)(C)C)C(C)(C)C |
C16H24O2 | |
MFCD00017520 | |
1-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl ethanone, 1-3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl ethanone, 1-3,5-di tert-butyl-4-hydroxyphenyl ethan-1-one, 3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyacetophenone, 1-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxyphenyl, 1-3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxyphenyl ethanone, 1-acetyl-3,5-bis tert-butyl-4-hydroxybenzene, cbmicro_019190 | |
1-(3,5-diterc-butil-4-hidroxifenil)etanona |
Especificaciones
3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone | |
146°C to 147°C | |
MFCD00017520 | |
WGJPGMJLARWHRK-UHFFFAOYSA-N | |
1-(3,5-diterc-butil-4-hidroxifenil)etanona | |
616296 | |
98% |
14035-33-7 | |
C16H24O2 | |
1-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl ethanone, 1-3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl ethanone, 1-3,5-di tert-butyl-4-hydroxyphenyl ethan-1-one, 3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyacetophenone, 1-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxyphenyl, 1-3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxyphenyl ethanone, 1-acetyl-3,5-bis tert-butyl-4-hydroxybenzene, cbmicro_019190 | |
CC(=O)C1=CC(=C(O)C(=C1)C(C)(C)C)C(C)(C)C | |
248.37 | |
248.37 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- 3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 3,5-Bis(tert-butyl)-4-hydroxyacetophenone