Learn More
3,5-Diamino-1,2,4-triazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10511252
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
CAS 1455-77-2
Fórmula molecular C2H5N5
Peso molecular (g/mol) 99.09
Número MDL MFCD00005233
Clave InChI PKWIYNIDEDLDCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo guanazole, 3,5-diamino-1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole-3,5-diamine, 3,5-diamino-1h-1,2,4-triazole, 3,5-diamino-s-triazole, s-triazole, 3,5-diamino, 1,2,4-triazolidine, 3,5-diimino, unii-i01twm5267, ccris 3745, 3-amino-1h-1,2,4-triazol-5-ylamine
PubChem CID 15078
ChEBI CHEBI:75425
Nombre IUPAC 1H-1,2,4-triazol-3,5-diamina
SMILES C1(=NC(=NN1)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Diamino-1,2,4-triazole
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 204°C to 208°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 26, 193
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • 3,5-Diamino-1,2,4-triazole