Learn More
3,5-dibromobenzamida, Thermo Scientific™
Código de producto. p-4391288
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
CAS 175205-85-3
Fórmula molecular C7H5Br2NO
Peso molecular (g/mol) 278.931
Clave InChI IOFGMNBDIDEBIQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dibromo-benzoic acid amide, acmc-20andi, 3,5-dibromo-benzamide, maybridge1_007750, 3,5-bis bromanyl benzamide, 3,5-dibromobenzamide
PubChem CID 2735937
Nombre IUPAC 3,5-dibromobenzamida
SMILES C1=C(C=C(C=C1Br)Br)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dibromobenzamide
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.93
Porcentaje de pureza 97%