Learn More
Ácido 3,5-dibromobenzoico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11467987
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
el ácido 3,5-dibromobenzoico puede usarse para las síntesis de (+)-mentil 3,5-dibromobenzoato, di-terc-butilo 4-[2-(terc-butoxicarbonil)etil]-4-(3,5-dibromobenzamido)heptanodioato2, (L)-metil 2-(3,5-dibromobenzamido-3-fenilpropanoato).
Solubilidad
turbidez muy débil en el metanol.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 618-58-6
Fórmula molecular C7H4Br2O2
Peso molecular (g/mol) 279.92
Número MDL MFCD00051758
Clave InChI SFTFNJZWZHASAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 3,5-dibromo, 3,5-dibromobenzoicacid, benzoicacid, 3,5-dibromo, buttpark 99\57-19, pubchem3861, acmc-209mwz, maybridge1_003318, 3,5-dibromo-benzoic acid, 4-09-00-01028 beilstein handbook reference, ksc358a3h
PubChem CID 12063
Nombre IUPAC ácido 3,5-dibromobenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC(Br)=CC(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dibromobenzoic acid
Punto de fusión 216°C to 224°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1940691
Información de solubilidad Very faint turbidity in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.93
Porcentaje de pureza 98%