Learn More
3,5-Dibromoquinolina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421028
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
CAS: 101861-59-0 | C9H5Br2N | 286.954 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101861-59-0
Fórmula molecular C9H5Br2N
Peso molecular (g/mol) 286.954
Número MDL MFCD12024477
Clave InChI IBADFXOMCWHDMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dibrom-chinolin, 3,5-dibromoquinoline;, 3,5-dibromo-quinoline, 3,5-dibromo-quinoline;, quinoline, 3,5-dibromo, 3,5-bis bromanyl quinoline
PubChem CID 13659757
Nombre IUPAC 3,5-dibromoquinolina
SMILES C1=CC2=NC=C(C=C2C(=C1)Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dibromoquinoline
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.95
Porcentaje de pureza 96%