Learn More
3,5-Ácido diclorofenilacético, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7054867
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
CAS: 51719-65-4 | C8H6Cl2O2 | 205.034 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51719-65-4
Fórmula molecular C8H6Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 205.034
Número MDL MFCD01764671
Clave InChI RERINLRFXYGZEE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3,5-dichlorophenyl acetic acid, 3,5-dichlorophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorobenzeneacetic acid, 3,5-dichlorophenyl acetic acid, 3,5-dichloro-phenyl-acetic acid, 2-3,5-dichlorophenyl-acetic acid, 3,5-dichlorophenylaceticacid, pubchem24116, 3,5-dichlorphenylacetic acid
PubChem CID 6452487
Nombre IUPAC ácido 2-(3,5-diclorofenil)acético
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dichlorophenylacetic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.03
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido