Learn More
3',5'-Difluoro-2'-hidroxiacetofenona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11334686
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 140675-42-9
Fórmula molecular C8H6F2O2
Peso molecular (g/mol) 172.131
Número MDL MFCD00042476
Clave InChI MCDJUVXLLXTCFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl ethanone, 1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 3',5'-difluoro-2'-hydroxyacetophenone, 3,5-difluoro-2-hydroxyacetophenone, 2-acetyl-4,6-difluorophenol, ethanone,1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl, 1-acetyl-3,5-difluoro-2-hydroxybenzene, acmc-1byqa, 1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl-ethanone, 1-3,5-difluoro-2-hydroxy-phenyl-ethanone
PubChem CID 2736976
Nombre IUPAC 1-(3,5-difluoro-2-hidroxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC(=C1O)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3',5'-Difluoro-2'-hydroxyacetophenone
Punto de fusión 105°C to 109°C
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.13
Porcentaje de pureza 97%