Learn More
3',5'-Difluoro-4'-metoxiacetofenona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7029378
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 3′,5′-difluoro-4′-metoxiacetofenona, se utiliza en los sectores de productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 170570-79-3
Fórmula molecular C9H8F2O2
Peso molecular (g/mol) 186.158
Número MDL MFCD00236243
Clave InChI OUJZNFJFMAKGMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3,5-difluoro-4-methoxyphenyl ethanone, 3',5'-difluoro-4'-methoxyacetophenone, 3,5-difluoro-4-methoxyacetophenone, 1-3,5-difluoro-4-methoxyphenyl ethan-1-one, 1-3,5-difluoro-4-methoxy-phenyl ethanone, 4-acetyl-2,6-difluoroanisole, 3.5-difluoro-4-methoxyacetophenone, 1-acetyl-3,5-difluoro-4-methoxybenzene, 3',5'-difluoro-4-difluoro-4-methoxyacetophenone-methoxyacetophenone, 1-3,5-difluoro-4-methoxyphenyl ethan-1-one, 4-acetyl-2,6-difluoroanisole
PubChem CID 2736983
Nombre IUPAC 1-(3,5-difluoro-4-metoxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)F)OC)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3',5'-Difluoro-4'-methoxyacetophenone
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.15
Porcentaje de pureza 97%