Learn More
3,5-Diyodosalicilaldehído, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7044311
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
CAS: 2631-77-8 | C7H4I2O2 | 373.916 g/mol
3,5-Diiodosalicylaldehyde is used to synthesize new Schiff bases, (2,4-diiodo-6-[(2-morpholin-4-yl-ethylimino)-methyl]-phenol and 2,4-diiodo-6-[(3-morpholin-4-yl-propylimino)-methyl]-phenol) and the new tridentate ligand, [(2-hydroxy-3,5-diiodo-benzylidene)-amino]-acetic acid (HDBA), 3-bromo-N?-(2-hydroxy-3,5-diiodobenzylidene)benzohydrazide monohydrate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,5-Diyodosalicilaldehído se usa para sintetizar nuevas bases de Schiff, como el (2,4-diyodo-6-[(2-morfolin-4-il-etilimino)-metil]-fenol, el 2,4-diyodo-6-[(3-morfolin-4-il-propilimino)-metil]-fenol), el nuevo ligando de tridentenliato, el ácido [(2-hidroxi-3,5-diyodo-benzolideno)-amino]-acético (HDBA) y el monohidrato de 3-bromo-N′-(2-hidroxi-3,5-diyodobenzolideno)benzohidrazida .
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire & y a la luz. Almacenar en la oscuridad. Incompatible con la luz y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2631-77-8
Fórmula molecular C7H4I2O2
Peso molecular (g/mol) 373.916
Número MDL MFCD00003321
Clave InChI MYWSBJKVOUZCIA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 75829
Nombre IUPAC 2-hidroxi-3,5-diyodobenzaldehído
SMILES C1=C(C=C(C(=C1I)O)C=O)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Diiodosalicylaldehyde
Punto de fusión 106°C to 110°C
Cantidad 10 g
Beilstein 1102552
Sensibilidad Air and light sensitive
Sinónimo 3,5-diiodosalicylaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-3,5-diiodo, 3,5-diiodo-2-hydroxybenzaldehyde, 2-hydroxy-3,5-diiodo-benzaldehyde, acmc-20ancp, 3,5-diodosolicylaldehyde, 2,4-diiodo-6-formylphenol, #, benzaldehyde,2-hydroxy-3,5-diiodo
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.92
Porcentaje de pureza ≥98%