Learn More
3',5'-Dimetoxi-4'-hidroxiacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2478-38-8 | C10H12O4 | 196.20 g/mol
35.90€ - 271.00€
CAS | 2478-38-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H12O4 |
Peso molecular (g/mol) | 196.20 |
Número MDL | MFCD00008748 |
Clave InChI | OJOBTAOGJIWAGB-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | acetosyringone, 3',5'-dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone, 1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl ethanone, 4'-hydroxy-3',5'-dimethoxyacetophenone, 3,5-dimethoxy-4-hydroxyacetophenone, acetosyringon, ethanone, 1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl, 1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl ethan-1-one, acetosyringenin, acetophenone, 4'-hydroxy-3',5'-dimethoxy |
PubChem CID | 17198 |
ChEBI | CHEBI:2404 |
Nombre IUPAC | 1-(4-hidroxi-3,5-dimetoxifenil)etanona |
SMILES | COC1=CC(=CC(OC)=C1O)C(C)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10102910
|
Thermo Scientific Acros
115540010 |
1 g | Frasco de vidrio |
35.90€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10346130
|
Thermo Scientific
115540050 |
5 g | Frasco de vidrio |
82.95€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10339273
|
Thermo Scientific Acros
115540250 |
25 g | Frasco de vidrio |
271.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2478-38-8 | |
196.20 | |
OJOBTAOGJIWAGB-UHFFFAOYSA-N | |
17198 | |
1-(4-hidroxi-3,5-dimetoxifenil)etanona |
C10H12O4 | |
MFCD00008748 | |
acetosyringone, 3',5'-dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone, 1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl ethanone, 4'-hydroxy-3',5'-dimethoxyacetophenone, 3,5-dimethoxy-4-hydroxyacetophenone, acetosyringon, ethanone, 1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl, 1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl ethan-1-one, acetosyringenin, acetophenone, 4'-hydroxy-3',5'-dimethoxy | |
CHEBI:2404 | |
COC1=CC(=CC(OC)=C1O)C(C)=O |
Especificaciones
3′,5′-Dimethoxy-4′-hydroxyacetophenone | |
2478-38-8 | |
100.0 | |
Beige a marrón | |
97% | |
HOC6H2(OCH3)2COCH3 | |
08,II,444 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,acetone,ether | |
COC1=CC(=CC(OC)=C1O)C(C)=O | |
196.20 | |
CHEBI:2404 | |
97% |
97% | |
96.0 | |
123°C to 128°C | |
Auténtico | |
C10H12O4 | |
MFCD00008748 | |
acetosyringone, 3',5'-dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone, 1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl ethanone, 4'-hydroxy-3',5'-dimethoxyacetophenone, 3,5-dimethoxy-4-hydroxyacetophenone, acetosyringon, ethanone, 1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl, 1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl ethan-1-one, acetosyringenin, acetophenone, 4'-hydroxy-3',5'-dimethoxy | |
OJOBTAOGJIWAGB-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-hidroxi-3,5-dimetoxifenil)etanona | |
17198 | |
196.2 | |
Polvo cristalino |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Declaración GHS P
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y es fácil hacerlo.
Seguir aclarando.
Evitar respirar
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 219-610-5
missing translation for 'rtecsNumber' : AM8440000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.