Learn More
3',5'-Dimetoxiacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7028094
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
CAS: 39151-19-4 | C10H12O3 | 180.20 g/mol
3',5'-Dimethoxyacetophenone is used as starting reagent in the synthesis of 5,7-dimethoxy-3-methylindazole1. It was used in the synthesis of (R)-(+)-1-(3,5-dimethoxyphenyl)ethyl acetate-ether-180.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
3′La 5′-dimetoxiacetofenona se utiliza como reactivo inicial en la síntesis de 5,7-dimetoxi-3-metilindazol1. Se utilizaba en la síntesis de (R)-(+)-1-(3,5-dimetoxifenil)etil acetato-éter.180
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Los materiales incompatibles son agentes oxidantes. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39151-19-4
Fórmula molecular C10H12O3
Peso molecular (g/mol) 180.20
Número MDL MFCD00008739
Clave InChI YJKHOUIVWKQRSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3',5'-dimethoxyacetophenone, 1-3,5-dimethoxyphenyl ethanone, 3,5-dimethoxyacetophenone, 1-3,5-dimethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3,5-dimethoxyphenyl, 1-acetyl-3,5-dimethoxybenzene, acetophenone, 3',5'-dimethoxy-6ci,7ci, acmc-20anci, pubchem3391, opera_id_1889
PubChem CID 95997
Nombre IUPAC 1-(3,5-dimetoxifenil)etanona
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3',5'-Dimethoxyacetophenone
Punto de fusión 39°C to 41°C
Punto de ebullición 290°C to 291°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.543
Cantidad 1 g
Beilstein 2045586
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza 97%