Learn More
Éster de pinacol de ácido 3,5-dimetilisoxazol-4-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid pinacol ester |
Punto de fusión | 95°C to 99°C |
Color | Marrón a blanco |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.08 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Forma física | Sólido |