Learn More
Ácido 3,5-dinitrosalicílico, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478826
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
CAS: 609-99-4 | C7H4N2O7 | 228.116 g/mol
3,5-Dinitrosalicylic acid is used in the quantification of reducing sugars by colorimetry. It is utilized for the analysis of glycosidase (glycoside hydrolase) activity by quantitation of enzymatically released reducing sugar. It is also used to detect reducing substances in urine and for quantifying carbohydrate level in blood. It acts as an important raw material and an intermediate in the production of organic chemicals such as agrochemicals, organic synthesis, pharmaceuticals and dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el ácido 3,5-dinitrosalicílico se utiliza en la cuantificación de azúcares reductores por colorimetría. Se utiliza para el análisis de la actividad de la glucosidasa (glucósido hidrolasa) mediante la cuantificación del azúcar reductor liberado enzimáticamente. También se utiliza para detectar sustancias reductoras en la orina y para cuantificar el nivel de carbohidratos en la sangre. Actúa como una importante materia prima y un intermedio en la producción de productos químicos orgánicos, como los agroqumíicos, la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
soluble en agua, dimetilsulfóxido, metanol, etanol, éter dietílico y benceno.
Notas
incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, agentes reductores fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 609-99-4
Fórmula molecular C7H4N2O7
Peso molecular (g/mol) 228.116
Número MDL MFCD00007104
Clave InChI LWFUFLREGJMOIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dinitrosalicylic acid, 2-hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid, 3,5-dinitro-2-hydroxybenzoic acid, 3,5-dinitrosalicylate, benzoic acid, 2-hydroxy-3,5-dinitro, salicylic acid, 3,5-dinitro, dnsa, o-dncp, o-dinitrocarboxylphenol, 3,5-dinitro-2-salicylic acid
PubChem CID 11873
ChEBI CHEBI:53648
SMILES C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dinitrosalicylic acid
Punto de fusión 169°C to 174°C
Cantidad 1000 g
Beilstein 2220661
Información de solubilidad Soluble in water,dimethyl sulfoxide,methanol,ethanol,diethyl ether and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.12
Porcentaje de pureza ≥97%