Learn More
3-(5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3175567
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
CAS 10185-69-0
Fórmula molecular C9H9N3O
Peso molecular (g/mol) 175.19
Número MDL MFCD08443707
Clave InChI CTRGRIHPFAVSOF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl aniline, 3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl phenylamine, benzenamine,3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl
PubChem CID 11423869
Nombre IUPAC 3-(5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)anilina
SMILES CC1=NC(=NO1)C1=CC(N)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(5-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-3-yl)aniline
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.19
Porcentaje de pureza 97%