Learn More
3,6-Dibromopiridazina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3,6-Dibromopyridazine |
Punto de fusión | 117°C to 121°C |
Color | Blanco a amarillo |
Cantidad | 1 g |
Sinónimo | 3,6-dibromopyridazide, pyridazine, 3,6-dibromo, 3,6-dibromo pyridazine, pubchem12385, 3,6-dibromo-pyridazine, pyridazine,3,6-dibromo, 3,6-dibromo-1,2-diazine, 3,6-dibromopyridazine, synquest 3h32-9-t3 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.88 |
Porcentaje de pureza | 95% |
Forma física | Sólido |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction